570672
Dimetil sulfóxido-d6
anhydrous, 99.9 atom % D
Sinónimos:
(Metilsulfóxido)-d6, DMSO-d6, Hexadeuterodimetil sulfóxido
About This Item
Productos recomendados
grade
anhydrous
Quality Level
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
isotopic purity
99.9 atom % D
assay
≥99.00%
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %
technique(s)
NMR: suitable
impurities
<50 ppm water
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C (lit.)
density
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
General description
Application
Recommended products
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
190.4 °F
flash_point_c
88 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?