560391
PSS-Trisilanol-isooctyl substituted
Sinónimos:
1,3,5,7,9,11,14-Hepta-isooctyltricyclo[7.3.3.15,11]heptasiloxane-endo-3,7,14-triol, Trisilanolisooctyl-POSS®
About This Item
Productos recomendados
refractive index
n20/D 1.4550 (lit.)
Quality Level
solubility
THF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
ethanol: soluble
hexane: soluble
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Categorías relacionadas
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
154.9 °F - closed cup
flash_point_c
68.3 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?