Merck
560308
Sigma-Aldrich
PSS-(2,3-Propanediol)propoxy-Heptaisobutyl substituted
Sinónimos:
1,2-Propanediolisobutyl-POSS®, 1-(2,3-Propanediol)propoxy-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo-[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, POSS®-1,2-propanediol-isobutyl substituted
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H76O15Si8
Número de CAS:
Peso molecular:
949.64
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
117-123 °C (lit.)
Quality Level
solubility
THF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
hexane: soluble
SMILES string
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CCCOCC(O)CO)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](CC(C)C)(O4)O5
InChI
1S/C34H76O15Si8/c1-27(2)20-51-38-50(17-15-16-37-19-34(36)18-35)39-52(21-28(3)4)43-54(41-51,23-30(7)8)47-57(26-33(13)14)48-55(42-51,24-31(9)10)44-53(40-50,22-29(5)6)46-56(45-52,49-57)25-32(11)12/h27-36H,15-26H2,1-14H3
InChI key
DXYPXQNYEYJHJT-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)