554995
Poly[9,9-di(2′-ethylhexyl)fluoren-2,7-yleneethynylene]
Formulario
solid
mp
147 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
chlorinated solvents: soluble (including chloroform)
λmáx.
381 nm
fluorescencia
λex 383 nm; λem 419 nm in chloroform
Descripción general
Light-emitting polymer. Exhibits blue photo- and electroluminescence.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)