541451
Poly(1-vinylnaphthalene)
average Mw ~30,000, powder
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH(C10H7)]n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
powder
mol peso
average Mw ~30,000
temperatura de transición
Tm 148 °C (DSC)
cadena SMILES
C=Cc1cccc2ccccc12
Clave InChI
IGGDKDTUCAWDAN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Used to measure optical Kerr effect. Also used as an efficient hole transporter.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)