Merck
533130
Sigma-Aldrich
O-tert-Butyl-L-tyrosine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H19NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
237.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
238-243 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)Oc1ccc(C[C@H](N)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-10-6-4-9(5-7-10)8-11(14)12(15)16/h4-7,11H,8,14H2,1-3H3,(H,15,16)/t11-/m0/s1
InChI key
SNZIFNXFAFKRKT-NSHDSACASA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)