529354
Ammonium magnesium phosphate hydrate
99.997% trace metals basis
Sinónimos:
Phosphoric acid ammonium magnesium salt hydrate
Quality Level
assay
99.997% trace metals basis
form
solid
impurities
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
O.[Mg++].[H][N+]([H])([H])[H].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Mg.H3N.H3O4P.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;1H3;(H3,1,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
Inchi Key
DRMWBNMSWMDKLG-UHFFFAOYSA-L
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?