525200
Ethylene glycol diacetate
99%
Sinónimos:
1,2-Diacetoxyethane, Ethylene diacetate, Glycol diacetate
About This Item
Productos recomendados
vapor density
5.04 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
autoignition temp.
899 °F
expl. lim.
1.6 %, 135 °F
8.4 %, 154 °F
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
186-187 °C (lit.)
mp
−41 °C (lit.)
density
1.104 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CC(=O)OCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-5(7)9-3-4-10-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
InChI key
JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
181.4 °F - closed cup
flash_point_c
83 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?