515442
6-Chloro-2-hexanone
97%
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4435 (lit.)
bp
85.5-86.5 °C/16 mmHg (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
ketone
SMILES string
CC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C6H11ClO/c1-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
InChI key
CMDIDTNMHQUVPE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
195.0 °F - closed cup
flash_point_c
90.56 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chimie organometallique sous haute pression: Reaction des chlorocetones avec l'hydrure de tributyletain.
Journal of Organometallic Chemistry, 287(1), 49-56 (1985)
Synthesis of 1-(n-hexyl-5-one)-2-chlorobenzimidazole.
Indian J. Chem. B, 44, 1239-1242 (2005)