492965
Fmoc-Phe-OH-2-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanine-2-13C, L-Phenylalanine-2-13C N-Fmoc derivative
About This Item
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
optical activity
[α]20/D −37°, c = 1 in DMF
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
180-187 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[13C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1/i22+1
InChI key
SJVFAHZPLIXNDH-LFHFSERFSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)