492310
3-Hydroxytetradecanoic acid-2,2,3,4,4-d5
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
98% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
78-80 °C (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12-14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17)/i11D2,12D2,13D
InChI key
ATRNZOYKSNPPBF-RWKHAKRRSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)