485519
Dimethyl sulfoxide-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
13C Labeled dimethyl sulfoxide, DMSO-13C2, Methyl sulfoxide-13C2
About This Item
Fórmula lineal:
(13CH3)2SO
Número de CAS:
Peso molecular:
80.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
18.4 °C (lit.)
densidad
1.129 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[13CH3]S([13CH3])=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1+1,2+1
Clave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-ZDOIIHCHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?