481653
Poly(dimethylsiloxane), chlorine terminated
average Mn ~3,000
About This Item
Productos recomendados
mol wt
average Mn ~3,000
Quality Level
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
viscosity
~3 cSt(lit.)
bp
>177 °C (lit.)
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)=O.C[Si](C)(O)Cl
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?