47874
Fmoc-β-Homolys(Boc)-OH
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-7-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)heptanoic acid, Nβ-Fmoc-Nω-Boc-L-β-homolysine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-15-9-8-10-18(16-24(30)31)29-26(33)34-17-23-21-13-6-4-11-19(21)20-12-5-7-14-22(20)23/h4-7,11-14,18,23H,8-10,15-17H2,1-3H3,(H,28,32)(H,29,33)(H,30,31)/t18-/m0/s1
Clave InChI
SDBUQLGECIYUDT-SFHVURJKSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?