47835
Fmoc-Phe(4-CF3)-OH
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
optical activity
[α]/D -37±2°, c = 1 in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
127-130 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O)[C@@H](NC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)CC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4
InChI
1S/C25H20F3NO4/c26-25(27,28)16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(30)31)29-24(32)33-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,29,32)(H,30,31)/t22-/m0/s1
InChI key
YMEGJWTUWMVZPD-QFIPXVFZSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)