47583
Fmoc-Lys(Alloc)-OH
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis
Sinónimos:
Nα-Fmoc-Nε-Alloc-L-lysine
About This Item
Productos recomendados
product name
Fmoc-Lys(Alloc)-OH, ≥95.0% (HPLC)
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D −12±1°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
technique(s)
NMR: suitable
color
beige
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-2-15-32-24(30)26-14-8-7-13-22(23(28)29)27-25(31)33-16-21-19-11-5-3-9-17(19)18-10-4-6-12-20(18)21/h2-6,9-12,21-22H,1,7-8,13-16H2,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,29)/t22-/m0/s1
InChI key
OJBNDXHENJDCBA-QFIPXVFZSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?