47524
Fmoc-tBu-Gly-OH
≥98.0%
Sinónimos:
Fmoc-L-tert-leucine, Fmoc-Tle-OH
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98.0%
form
solid
reaction suitability
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
124-127 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
amine
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-21(2,3)18(19(23)24)22-20(25)26-12-17-15-10-6-4-8-13(15)14-9-5-7-11-16(14)17/h4-11,17-18H,12H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,24)/t18-/m1/s1
InChI key
VZOHGJIGTNUNNC-GOSISDBHSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?