Merck
47435
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-(3-pyridyl)-D-Ala-OH
purum, ≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-3-(3-pyridyl)-D-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H20N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
388.42
Beilstein/REAXYS Number:
9223259
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
grade
purum
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](Cc1cccnc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H20N2O4/c26-22(27)21(12-15-6-5-11-24-13-15)25-23(28)29-14-20-18-9-3-1-7-16(18)17-8-2-4-10-19(17)20/h1-11,13,20-21H,12,14H2,(H,25,28)(H,26,27)/t21-/m1/s1
InChI key
JQLPMTXRCLXOJO-OAQYLSRUSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)