473820
1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ICH2CH2CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
223.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.42 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
densidad
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
iodo
cadena SMILES
FC(F)(F)CCI
InChI
1S/C3H4F3I/c4-3(5,6)1-2-7/h1-2H2
Clave InChI
ULIYQAUQKZDZOX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane is a halogenated hydrocarbon. Its density at 25°C is 1.9110g/cm3.
Formation of polyfluoroalkylimidazolium salts.
Aplicación
1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane may be used in the preparation of quaternary salt, 1-methyl-3-trifluoropropylimidazolium iodide.
Used in a study of the quarternization of pyrazine, pyridazine, and pyrimidine.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 27-27 (2015)
New dense fluoroalkyl-substituted imidazolium ionic liquids.
Singh RP, et al.
Tetrahedron Letters, 43(52), 9497-9499 (2002)
Synthesis, 1072-1072 (2004)
Synthesis, 1579-1579 (2003)