Merck
463434
Sigma-Aldrich
2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine
98%
Sinónimos:
N-(2-Aminobenzyl)-N-methylcyclohexanamine
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H4CH2N(C6H11)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
218.34
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
mp
44-47 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(Cc1ccccc1N)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H22N2/c1-16(13-8-3-2-4-9-13)11-12-7-5-6-10-14(12)15/h5-7,10,13H,2-4,8-9,11,15H2,1H3
InChI key
MTVBBLNLYSYKCQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rodriguez VG, et al.
Journal of High Resolution Chromatography, 19, 703-703 (1996)