454605
7-Methoxy-3(2H)-benzofuranone
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
solid
mp
82-86 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc2C(=O)COc12
InChI
1S/C9H8O3/c1-11-8-4-2-3-6-7(10)5-12-9(6)8/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
QSJBSTJSAZCHSA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
A practical preparation of 7-methoxy-3 (2H)-benzofuranone.
Synthetic Communications, 25(6), 915-920 (1995)