Merck
453218
Sigma-Aldrich
(3aS,4R,5S,6aR)-(+)-Hexahydro-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
98%
Sinónimos:
(+)-Corey lactone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12O4
Número de CAS:
Peso molecular:
172.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D +44°, c = 2.3 in methanol
mp
114-118 °C (lit.)
functional group
ester
hydroxyl
SMILES string
OC[C@@H]1[C@@H](O)C[C@H]2OC(=O)C[C@@H]12
InChI
1S/C8H12O4/c9-3-5-4-1-8(11)12-7(4)2-6(5)10/h4-7,9-10H,1-3H2/t4-,5-,6-,7+/m0/s1
InChI key
VYTZWRCSPHQSFX-ZTYPAOSTSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)