452483
1-Methyl-D-tryptophan
95%, for peptide synthesis
Sinónimos:
(2R)-2-Amino-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, D-(+)-1-Methyltryptophan
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
1-Methyl-D-tryptophan, 95%
Ensayo
95%
Formulario
lumps and powder
actividad óptica
[α]22/D +12.4°, c = 2 in acetic acid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
242-245 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cn1cc(C[C@@H](N)C(O)=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-14-7-8(6-10(13)12(15)16)9-4-2-3-5-11(9)14/h2-5,7,10H,6,13H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m1/s1
Clave InChI
ZADWXFSZEAPBJS-SNVBAGLBSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?