451266
Scandium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Scandium chloride, Scandium trichloride
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: scandium
impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
960 °C (lit.)
densidad
2.39 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
DVMZCYSFPFUKKE-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Para utilizar con
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.