43761
2,2′-Dithiodibenzoic acid
≥95.0% (NT)
Sinónimos:
2-Carboxyphenyl disulfide, Bis(2-carboxyphenyl) disulfide, Dithiosalicylic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥95.0% (NT)
ign. residue
≤3%
mp
287-290 °C (lit.)
288-293 °C
functional group
carboxylic acid
disulfide
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1SSc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H10O4S2/c15-13(16)9-5-1-3-7-11(9)19-20-12-8-4-2-6-10(12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
LBEMXJWGHIEXRA-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?