Merck
434124
Sigma-Aldrich
Poly(4-chlorostyrene)
average Mw ~75,000 by GPC, powder
Sinónimos:
p -Chlorostyrene polymer
About This Item
Fórmula lineal:
[-CH2CH(C6H4Cl)-]n
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
powder
Quality Level
mol wt
average Mw ~75,000 by GPC
transition temp
Tg 106 °C
SMILES string
Clc1ccc(C=C)cc1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)