Merck
425397
Sigma-Aldrich
Hexamethylbenzene-d18
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
C6(CD3)6
Número de CAS:
Peso molecular:
180.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
mp
165-167 °C (lit.)
cambio de masa
M+18
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])c1c(c(c(c(c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H18/c1-7-8(2)10(4)12(6)11(5)9(7)3/h1-6H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D3
Clave InChI
YUWFEBAXEOLKSG-NBDUPMGQSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)