409863
Bisphenol A propoxylate
average Mn ~344, PO/phenol 1
About This Item
Productos recomendados
mol wt
average Mn ~344
composition
PO/phenol, 1
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCCO.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)