408581
Z-Thr-OMe
98%
Sinónimos:
N-Carbobenzyloxy-L-threonine methyl ester, Z-L-Threonine methyl ester
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
optical activity
[α]25/D −18°, c = 1 in methanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
92-94 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)[C@@H](C)O
InChI
1S/C13H17NO5/c1-9(15)11(12(16)18-2)14-13(17)19-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11,15H,8H2,1-2H3,(H,14,17)/t9-,11+/m1/s1
InChI key
OPZWAOJFQFYYIX-KOLCDFICSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?