406562
Di(propylene glycol) methyl ether acetate, mixture of isomers
99%
Sinónimos:
Dipropylene glycol methyl ether acetate, Dipropylene glycol monomethyl ether acetate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.417 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
densidad
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O(C(OC(=O)C)CC)CCCOC
InChI
1S/C9H18O4/c1-4-9(13-8(2)10)12-7-5-6-11-3/h9H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
USDXBNSCKZJDLC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?