393002
Coumarin 334
Dye content 99 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H17NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
283.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Productos recomendados
Formulario
powder or crystals
composición
Dye content, 99%
mp
181-184 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: 10 mg/mL
λmáx.
452 nm
ε (coeficiente de extinción)
≥45000 at 449-455 nm in ethanol
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC(=O)C1=Cc2cc3CCCN4CCCc(c2OC1=O)c34
InChI
1S/C17H17NO3/c1-10(19)14-9-12-8-11-4-2-6-18-7-3-5-13(15(11)18)16(12)21-17(14)20/h8-9H,2-7H2,1H3
Clave InChI
JBPCDMSEJVCNGV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Suitable as a laser dye
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Sagar Satpathi et al.
Organic & biomolecular chemistry, 17(21), 5392-5399 (2019-05-21)
Here, we have explored the light-up property of coumarin 343 (C343) selectively towards various i-motif DNAs based on the recognition of hemi-protonated cytosine-cytosine base pairing, unlike other DNA structures. We have also demonstrated the versatile ability of this i-motif ligand