388920
Sorbitan monopalmitate
Sinónimos:
Span® 40
About This Item
Productos recomendados
form
solid
Quality Level
mp
46-47 °C (lit.)
HLB
6
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C22H42O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(25)27-17-19(24)22-21(26)18(23)16-28-22/h18-19,21-24,26H,2-17H2,1H3/t18-,19?,21+,22+/m0/s1
InChI key
IYFATESGLOUGBX-NDUCAMMLSA-N
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?