Merck
387444
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-nitrobenzoylacetate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4COCH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
237.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
75-77 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11NO5/c1-2-17-11(14)7-10(13)8-4-3-5-9(6-8)12(15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI key
DSOJMGUVLXTQSE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)