383473
3-Formyl-6-methylchromone
97%
Sinónimos:
6-Methyl-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
172-173 °C (lit.)
functional group
aldehyde
ketone
SMILES string
Cc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C11H8O3/c1-7-2-3-10-9(4-7)11(13)8(5-12)6-14-10/h2-6H,1H3
InChI key
GBWMIOYSMWCYIZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)