373974
Poly(2-ethyl-2-oxazoline)
average Mw ~500,000, PDI 3‑4
Sinónimos:
PEOX, POx, PetOx, poly 2-ethyloxazoline, polyethyloxazoline
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
mol peso
average Mw ~500,000
viscosidad
60-80 cSt, 10 % in H2O
densidad
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
PDI
3‑4
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2-4H2,1H3
Clave InChI
NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Potential substitute for poly(vinyl alcohol) and poly(vinyl pyrrolidone). Adhesion promoter in coatings. Heat sealing and remoistenable hot-melt adhesive
Características y beneficios
Forma física
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.