Merck
367303
Sigma-Aldrich
1,2:5,6-Di-O-cyclohexylidene-D-mannitol
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H30O6
Número de CAS:
Peso molecular:
342.43
Beilstein/REAXYS Number:
4235336
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
optical activity
[α]20/D +5.8°, c = 3 in methylene chloride
mp
103-105 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)[C@H]1COC2(CCCCC2)O1)[C@H]3COC4(CCCCC4)O3
InChI
1S/C18H30O6/c19-15(13-11-21-17(23-13)7-3-1-4-8-17)16(20)14-12-22-18(24-14)9-5-2-6-10-18/h13-16,19-20H,1-12H2/t13-,14-,15-,16-/m1/s1
InChI key
DFWHMBZZFDLOTN-KLHDSHLOSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)