Merck
363561
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Chloro-1-phenylethanol
97%
Sinónimos:
(R)-(−)-α-(Chloromethyl)benzenemethanol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(CH2Cl)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
156.61
Beilstein:
4306747
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −48°, c = 2.8 in cyclohexane
índice de refracción
n20/D 1.552 (lit.)
densidad
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
O[C@@H](CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2/t8-/m0/s1
Clave InChI
XWCQSILTDPAWDP-QMMMGPOBSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)