362026
Bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene
98%
Sinónimos:
BEDT-TTF, Bi[5,6-dihydro-1,3-dithiolo[4,5-b][1,4]-dithiine-2-ylidene]
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
solid
mp
~260 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
C1CSC2=C(S1)S\C(S2)=C3\SC4=C(SCCS4)S3
InChI
1S/C10H8S8/c1-2-12-6-5(11-1)15-9(16-6)10-17-7-8(18-10)14-4-3-13-7/h1-4H2
InChI key
LZJCVNLYDXCIBG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?