Merck
349763
Sigma-Aldrich
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid
99%
Sinónimos:
3-Methoxyhydrocinnamic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CH2CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
180.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
43-45 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
COc1cccc(CCC(O)=O)c1
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-9-4-2-3-8(7-9)5-6-10(11)12/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
BJJQJLOZWBZEGA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid can be prepared by the catalytic (palladium on charcoal) reduction of its corresponding unsaturated acid with H2.
Aplicación
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid may be used in chemical synthesis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A Chesson et al.
Applied and environmental microbiology, 44(3), 597-603 (1982-09-01)
Isolated rumen bacteria were examined for growth and, where appropriate, for their ability to degrade cellulose in the presence of the hydroxycinnamic acids trans-p-coumaric acid and trans-ferulic acid and the hydroxybenzoic acids vanillic acid and 4-hydroxybenzoic acid. Ferulic and p-coumaric