Merck
349275
Sigma-Aldrich
Gold
foil, thickness 0.05 mm, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Gold Powder, Gold black, Gold element
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Au
Número de CAS:
Peso molecular:
196.97
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141717
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
foil
resistividad
2.05 μΩ-cm, 0°C
grosor
0.05 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
densidad
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Gold is one of the most popular materials to be used for neutron flux monitoring mainly because it possesses a large thermal cross section for neutron capture (197Au(η, γ) 198Au. Gold has the half-life of 2.7 days. Reports show that the rate of dissolution of Au is very fast in SnPb solder.
Aplicación
Gold based neutron flux monitors may use gold foils. Au foils may be used to form a AuSn/Au joint system for opto-electronic chips. Modified gold foil electrode may be used to study heterogeneous electron transfer properties of biological electron transfer proteins.3 Electrodeposited polycrystalline palladium-nickel alloy on gold foils may be investigated for the enhanced catalytic behavior of the alloy.
Cantidad
600 mg = 25 × 25 mm; 2.4 g = 50 × 50 mm
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)