294357
DL-Homophenylalanine
98%
Sinónimos:
(±)-2-Amino-4-phenylbutyric acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
282 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
NC(CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
Clave InChI
JTTHKOPSMAVJFE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)