294144
8-Bromo-1-octanol
95%
Sinónimos:
Octamethylene bromohydrin
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
bp
79-80 °C/0.07 mmHg (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCCCCCCCCO
InChI
1S/C8H17BrO/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h10H,1-8H2
InChI key
GMXIEASXPUEOTG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?