284416
Ethyl hydrocinnamate
99%
Sinónimos:
Ethyl 3-phenylpropionate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.494 (lit.)
bp
247-248 °C (lit.)
densidad
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phenyl
cadena SMILES
CCOC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
Clave InChI
JAGZUIGGHGTFHO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?