284270
Phosphonoacetic acid
98%
Sinónimos:
(Carboxymethyl)phosphonic acid, 2-Phosphonoacetic acid, Fosfonoacetic acid, Phosphonacetic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
powder or crystals
mp
143-146 °C (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H5O5P/c3-2(4)1-8(5,6)7/h1H2,(H,3,4)(H2,5,6,7)
InChI key
XUYJLQHKOGNDPB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?