274593
Diethylenetriaminepentaacetic acid iron(III) disodium salt hydrate
98%
Sinónimos:
Disodium iron(III) pentetate
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
solid
functional group
amine
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN1CCN2CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC(=O)C2)CC([O-])=O
InChI
1S/C14H23N3O10.Fe.2Na.H2O/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;;;;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);;;;1H2/q;+3;2*+1;/p-5
InChI key
QPJPBTBEMHBPHZ-UHFFFAOYSA-I
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?