247499
Ethyl cellulose
viscosity 100 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.), extent of labeling: 48% ethoxyl
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder or granules
Nivel de calidad
temp. de autoignición
698 °F
concentración
48.0-49.5%
Extensión del etiquetado
48% ethoxyl
índice de refracción
n20/D 1.47 (lit.)
viscosidad
100 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.)
temperatura de transición
softening point 155 °C
densidad
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1COCC)OCC)OCC)OCC)O[C@@H]2C(OC(C(C2OCC)OCC)OCC)COCC
InChI
1S/C28H54O11/c1-9-29-17-19-21(31-11-3)23(32-12-4)26(35-15-7)28(38-19)39-22-20(18-30-10-2)37-27(36-16-8)25(34-14-6)24(22)33-13-5/h19-28H,9-18H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
Clave InChI
MINRZDZESGXKDM-OLIDUAMRSA-N
Aplicación
- To prepare polymeric microcapsules of Alachlor and Metolachlor to study their controlled-release properties.
- As a core matrix to synthesize biphasic drug release nanofibers.
- To prepare wax-based solid dispersion pellets with excellent floating and sustained-release ability.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?