239380
2-Formylbenzenesulfonic acid sodium salt hydrate
technical grade, 75%
Sinónimos:
Benzaldehyde-2-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
Quality Level
assay
75%
form
solid
functional group
aldehyde
sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O4S.Na.H2O/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11;;/h1-5H,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
MGFBXWRKSPLCAK-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Multi-Responsive Protein Nanocarriers from Anionic Dynamic Covalent Copolymer.
Polym. Chem. (2014)