236357
3-Hydroxypropionitrile
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
2-Cyanoethanol, Ethylene cyanohydrin, Hydracrylonitrile
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
922 °F
lim. expl.
12.1 %
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
mp
−46 °C (lit.)
solubilidad
diethyl ether: slightly soluble 2.3 % (w/w) at 15 °C(lit.)
acetone: miscible(lit.)
benzene: insoluble(lit.)
carbon disulfide: insoluble(lit.)
carbon tetrachloride: insoluble(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
petroleum ether: insoluble(lit.)
water: miscible(lit.)
densidad
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
nitrile
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCC#N
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2
Clave InChI
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- as polar solvent to investigate the orientation of the phospholipid at the surface of the polar solvents by neutral impact collision ion scattering spectroscopy
- in solid state composite electrolyte for dye-sensitized solar cells
- as a reagent for carboxyl protection in peptide synthesis
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?