227560
trans-7-Tetradecene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)5CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
196.37
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.438 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
densidad
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(CCCCCC)=C(\[H])CCCCCC
InChI
1S/C14H28/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h13-14H,3-12H2,1-2H3/b14-13+
Clave InChI
UBDIXSAEHLOROW-BUHFOSPRSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
99 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?