221511
Sodium 1-butanesulfonate
98%
Sinónimos:
1-Butanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?